Drukuj
kwas laurynowy 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
167281000 167285000 167280050 167280010 167280051
ACRO167281000EA 208 PLN
ACRO167281000 ACRO167285000 ACRO167280050 ACRO167280010 ACRO167280051
kwas laurynowy 99%
kwas laurynowy
Formuła: C₁₂H₂₄O₂
Temp. Wrzenia: 225 °C (100 mmHg)
Temp. topnienia: 44…46 °C
Gęstość: 0,875 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 156 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002736
Numer CAS: 143-07-7
Numer WE (dawny EINECS): 205-582-1
Klasyfikacja Merck : 13,05400
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Crystalline powder or flakes
Infrared spectrum Conforms
GC ≥98.5 %