Drukuj
Kwas behenowy
Dostawca: Cayman Chemical
9000338-500 9000338-1 9000338-5
CAYM9000338-500EA 161 PLN
CAYM9000338-500 CAYM9000338-1 CAYM9000338-5
Kwas behenowy
Kwas behenowy
Formuła: C₂₂H₄₄O₂
Temp. Wrzenia: 306 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 80 °C
Gęstość: 0,8221 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002807
Numer CAS: 112-85-6
Numer WE (dawny EINECS): 204-010-8
Klasyfikacja Merck : 13,01024