Drukuj
kwas dekanowy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
M-Clarity™ quality level = MQ100
W236411-10KG-K W236411-1KG-K W236411-5KG-K
SIALW236411-10KG-KEA 1400 PLN
SIALW236411-10KG-K SIALW236411-1KG-K SIALW236411-5KG-K
kwas dekanowy, Sigma-Aldrich®
kwas dekanowy
Formuła: C₁₀H₂₀O₂
Temp. Wrzenia: 268 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 29…32 °C
Gęstość: 0,893 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 147 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004441
Numer CAS: 334-48-5
Numer WE (dawny EINECS): 206-376-4
Klasyfikacja Merck : 13,01764