Drukuj
Kwas maslowy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: Kwas propano-1-karboksylowy
MQ100
W222119-10KG-K W222119-1KG-K W222119-25KG-K W222119-5KG-K
SIALW222119-10KG-KEA 1610 PLN
SIALW222119-10KG-K SIALW222119-1KG-K SIALW222119-25KG-K SIALW222119-5KG-K
Kwas maslowy, Sigma-Aldrich®
Kwas maslowy
Formuła: C₄H₈O₂
MW: 88.11 g/mol
Temp. Wrzenia: 163.5
Temp. topnienia: –3 °C
Gęstość: 0.958 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 67
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002814
Numer CAS: 107-92-6
Numer WE (dawny EINECS): 203-532-3
Jednostka: 2820
ADR: 8 III
Klasyfikacja Merck : 13,01593