Drukuj
Kwas maslowy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ300
W222100-10KG-K W222100-1KG-K W222100-25KG-K
SIALW222100-10KG-KEA 863 PLN
SIALW222100-10KG-K SIALW222100-1KG-K SIALW222100-25KG-K
Kwas maslowy, Sigma-Aldrich®
Kwas maslowy
Formuła: C₄H₈O₂
Temp. Wrzenia: 163,5 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –3 °C
Gęstość: 0,958 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 67 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002814
Numer CAS: 107-92-6
Numer WE (dawny EINECS): 203-532-3
Jednostka: 2820
ADR: 8,III
Klasyfikacja Merck : 13,01593