Drukuj
Kwas maslowy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ200
B103500-250ML B103500-5ML B103500-100ML B103500-1L B103500-500ML
SIALB103500-250MLEA 237 PLN
SIALB103500-250ML SIALB103500-5ML SIALB103500-100ML SIALB103500-1L SIALB103500-500ML
Kwas maslowy, Sigma-Aldrich®
Kwas maslowy
Formuła: C₄H₈O₂
Temp. Wrzenia: 163,5 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –3 °C
Gęstość: 0,958 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 67 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002814
Numer CAS: 107-92-6
Numer WE (dawny EINECS): 203-532-3
Jednostka: 2820
ADR: 8,III
Klasyfikacja Merck : 13,01593