Drukuj
Octan cykloheksylu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ300
W234907-10KG-K W234907-1KG-K
SIALW234907-10KG-KEA 1450 PLN
SIALW234907-10KG-K SIALW234907-1KG-K
Octan cykloheksylu, Sigma-Aldrich®
Octan cykloheksylu
Formuła: C₈H₁₄O₂
Temp. Wrzenia: 172 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –77 °C
Gęstość: 0,97 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003850
Numer CAS: 622-45-7
Numer WE (dawny EINECS): 210-736-6
Jednostka: 2243
ADR: 3,III