Drukuj
dichlorek sebacylu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: Sebacoyl chloride
M-Clarity™ quality level = MQ200
84850-100ML 84850-25ML 84850-500ML
SIAL84850-100MLEA 854 PLN
SIAL84850-100ML SIAL84850-25ML SIAL84850-500ML
dichlorek sebacylu, Sigma-Aldrich®
dichlorek sebacylu
Formuła: C₁₀H₁₆Cl₂O₂
MW: 239.14 g/mol
Temp. Wrzenia: 220
Temp. topnienia: –5 °C
Gęstość: 1.12 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 165
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000770
Numer CAS: 111-19-3
Numer WE (dawny EINECS): 203-843-4
Jednostka: 3265
ADR: 8 II