dichlorek sebacylu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
|
Niebezpieczeństwo
|
M-Clarity™ quality level = MQ100
236365-10G
236365-50G
SIAL236365-10GEA
450
PLN
SIAL236365-10G
SIAL236365-50G
dichlorek sebacylu, Sigma-Aldrich®
dichlorek sebacylu
Formuła:
C₁₀H₁₆Cl₂O₂ Temp. Wrzenia: 220 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: –5 °C Gęstość: 1,12 g/cm³ (20 °C) Temp. Zapłonu: 165 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00000770 Numer CAS: 111-19-3 Numer WE (dawny EINECS): 203-843-4 Jednostka: 3265 ADR: 8,II |