Drukuj
dichlorek sebacylu for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: Sebacoyl chloride
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18899.0025 8.18899.0100 8.18899.0005
8.18899.0025EA 243 PLN
8.18899.0025 8.18899.0100 8.18899.0005
dichlorek sebacylu for synthesis, Sigma-Aldrich®
dichlorek sebacylu
Formuła: C₁₀H₁₆Cl₂O₂
MW: 239.14 g/mol
Temp. Wrzenia: 220
Temp. topnienia: –5 °C
Gęstość: 1.12 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 165
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000770
Numer CAS: 111-19-3
Numer WE (dawny EINECS): 203-843-4
Jednostka: 3265
ADR: 8 II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility (20 °C) (decomposition)
Melting Point -5 °C
Molar Mass 239.14 g/mol
Boiling Point 161 °C (19 hPa)
Flash Point 113 °C
Refractive Index 1.4684 (18 °C, 589 nm)
Density 1.12 g/cm3 (20 °C)
Synonyms Sebacoyl chloride
Hill Formula C10H16Cl2O2
Chemical Formula ClOC(CH2)8COCl