dichlorek sebacylu ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Purity: 97%
CAS No.: 111-19-3
Molecular Formula: ClCO(CH2)8COCl
Formula Weight: 239.14
Flash Point: 165°(329°F)
Refractive Index: 1.4680
Odour: Acrid
Melting Point: -5°
Boiling Point: 161°/14mm
Beilstein Reference: 1365665
UN No.: 2922
MDL No.: MFCD00000770
Formuła:
C₁₀H₁₆Cl₂O₂ Temp. Wrzenia: 161 °C (14 mmHg) Temp. topnienia: –5 °C Gęstość: 1,121 Temp. Zapłonu: 165 °C (329 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00000770 Numer CAS: 111-19-3 Numer WE (dawny EINECS): 203-843-4 Jednostka: 2922 ADR: 8,II |