Drukuj
dichlorek sebacylu 92%, Technical Grade
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
294902500 294905000 294900500
ACRO294902500EA 1030 PLN
ACRO294902500 ACRO294905000 ACRO294900500
dichlorek sebacylu 92%, Technical Grade
dichlorek sebacylu
Formuła: C₁₀H₁₆Cl₂O₂
Temp. Wrzenia: 220 °C (75 mmHg)
Gęstość: 1,121 g/cm³
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000770
Numer CAS: 111-19-3
Numer WE (dawny EINECS): 203-843-4
Jednostka: 2922
ADR: 8,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Light yellow to golden to brown Liquid (May develop some turbidity or precipitate)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4670 to 1.4700 (20°C, 589 nm)
GC ≥90 %
Titration RCOCl ≥90 %