Drukuj
Chlorek oktanoilu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
O4733-100ML O4733-500ML O4733-5ML
SIALO4733-100MLEA 245 PLN
SIALO4733-100ML SIALO4733-500ML SIALO4733-5ML
Chlorek oktanoilu, Sigma-Aldrich®
Chlorek oktanoilu
Formuła: C₈H₁₅ClO
Temp. Wrzenia: 196 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –63 °C
Gęstość: 0,95 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000766
Numer CAS: 111-64-8
Numer WE (dawny EINECS): 203-891-6
Jednostka: 3265
ADR: 8,II