Chlorek oktanoilu 99
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
L03526.AE
L03526.AP
L03526.AEEA
199
PLN
L03526.AE
L03526.AP
Chlorek oktanoilu 99
Chlorek oktanoilu
Purity: 99%
CAS No.: 111-64-8
Molecular Formula: CH3(CH2)6COCl
Formula Weight: 162.66
Flash Point: 80°(176°F)
Refractive Index: 1.4350
Odour: Pungent
Melting Point: -63°
Boiling Point: 195°
Beilstein Reference: 635917
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00000766
Formuła:
C₈H₁₅ClO MW: 162.66 g/mol Temp. Wrzenia: 195 °C Temp. topnienia: –63 °C Gęstość: 0.942 Temp. Zapłonu: 80 °C (176 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00000766 Numer CAS: 111-64-8 Numer WE (dawny EINECS): 203-891-6 Jednostka: 3265 ADR: 8 II |