Drukuj
Chlorek oktanoilu 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
129431000 129435000 129430025
ACRO129431000EA 218 PLN
ACRO129431000 ACRO129435000 ACRO129430025
Chlorek oktanoilu 99%
Chlorek oktanoilu
Formuła: C₈H₁₅ClO
MW: 162.66 g/mol
Temp. Wrzenia: 195 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: –63 °C
Gęstość: 0.95 g/cm³
Temp. Zapłonu: 75 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000766
Numer CAS: 111-64-8
Numer WE (dawny EINECS): 203-891-6
Jednostka: 2927
ADR: 6.1 II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4340 to 1.4360 (20°C, 589 nm)
Titration Argentometric ≥98.5 %
GC ≥98.5 %
Color scale ≤80 APHA
Acidity ≤1 %
Phosphorus (P) ≤150 ppm