Octan 2-naftylu ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
Acetic acid β-naphthyl ester, Ethanoic acid β-naphthyl ester, Acetic acid 2-naphthyl ester, β-Naphthyl acetate, Ethanoic acid 2-naphthyl ester
A18487.09
A18487.18
A18487.30
A18487.09EA
354
PLN
A18487.09
A18487.18
A18487.30
Octan 2-naftylu ≥99%
Octan 2-naftylu
Purity: 99%
CAS No.: 1523-11-1
Molecular Formula: C12H10O2
Formula Weight: 186.21
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: 68-70°
Beilstein Reference: 1868291
MDL No.: MFCD00004060
Formuła:
C₁₂H₁₀O₂ MW: 186.21 g/mol Temp. Wrzenia: 310 Temp. topnienia: 68…70 °C Gęstość: 1.1108 g/cm³ (70 °C) Temperatura przechowywania: Lodówka |
Numer MDL:
MFCD00004060 Numer CAS: 1523-11-1 Numer WE (dawny EINECS): 216-194-7 |