Drukuj
Octan 1-naftylu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: Naphthalen-1-yl acetate, Ethanoic acid 1-naphthyl ester, Acetic acid 1-naphthyl ester, α-Naphthyl acetate, Acetic acid α-naphthyl ester, Ethanoic acid α-naphthyl ester
M-Clarity™ quality level = MQ200
N8505-100G N8505-25G N8505-5G
SIALN8505-100GEA 2810 PLN
SIALN8505-100G SIALN8505-25G SIALN8505-5G
Octan 1-naftylu, Sigma-Aldrich®
Octan 1-naftylu
Formuła: C₁₂H₁₀O₂
MW: 186.21 g/mol
Temp. Wrzenia: 310
Temp. topnienia: 41…43 °C
Gęstość: 1.1305 g/cm³ (50 °C)
Temp. Zapłonu: >100 °C
Temperatura przechowywania: Zamra·arka
Numer MDL: MFCD00003922
Numer CAS: 830-81-9
Numer WE (dawny EINECS): 212-599-8