Octan 1-naftylu ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A17482.18
A17482.30
A17482.18EA
443
PLN
A17482.18
A17482.30
Octan 1-naftylu ≥99%
Octan 1-naftylu
Purity: 99%
CAS No.: 830-81-9
Molecular Formula: C12H10O2
Formula Weight: 186.21
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point:
Formuła:
C₁₂H₁₀O₂ Temp. Wrzenia: 310 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 43…46 °C Gęstość: 1,1305 g/cm³ (50 °C) Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Lodówka |
Numer MDL:
MFCD00003922 Numer CAS: 830-81-9 Numer WE (dawny EINECS): 212-599-8 |