Drukuj
Maślan 1-naftylu 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim: Butyric acid 1-naphthyl ester, α-Naphthyl butyrate, Butanoic acid α-naphthyl ester, Butanoic acid 1-naphthyl ester, Butyric acid α-naphthyl ester
334950010 334950050
ACRO334950010EA 200 PLN
ACRO334950010 ACRO334950050
Maślan 1-naftylu 98%
Maślan 1-naftylu
Formuła: C₁₄H₁₄O₂
MW: 214.26 g/mol
Temp. Wrzenia: 125…130 °C (1 mmHg)
Gęstość: 1.09 g/cm³
Temp. Zapłonu: 62 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003923
Numer CAS: 3121-70-8
Numer WE (dawny EINECS): 221-500-7
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %