Drukuj
Cytrynian trietylu
Dostawca: Merck
Synonim: Triethyl 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate, Hydroxytricarballylic acid triethyl ester, Citric acid triethyl ester
27500-1L-F 27500-250ML-F
SIAL27500-1L-FEA 900 PLN
SIAL27500-1L-F SIAL27500-250ML-F
Cytrynian trietylu
Cytrynian trietylu
Formuła: C₁₂H₂₀O₇
Temp. Wrzenia: 294 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –55 °C
Gęstość: 1,135 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 150 °C
Numer MDL: MFCD00009201
Numer CAS: 77-93-0
Numer WE (dawny EINECS): 201-070-7