Drukuj
Cytrynian trietylu for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: Triethyl 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate, Hydroxytricarballylic acid triethyl ester, Citric acid triethyl ester
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.00251.0100 8.00251.0500
8.00251.0100EA 102 PLN
8.00251.0100 8.00251.0500
Cytrynian trietylu for synthesis, Sigma-Aldrich®
Cytrynian trietylu
Formuła: C₁₂H₂₀O₇
Temp. Wrzenia: 294 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –55 °C
Gęstość: 1,135 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 150 °C
Numer MDL: MFCD00009201
Numer CAS: 77-93-0
Numer WE (dawny EINECS): 201-070-7
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility 65 g/l (25 °C)
Melting Point -55 °C
Molar Mass 276.28 g/mol
Boiling Point 294 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.0025 hPa (25 °C)
Flash Point 150 °C
Density 1.135 g/cm3 (25 °C)