Cytrynian trietylu ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
Triethyl 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate, Hydroxytricarballylic acid triethyl ester, Citric acid triethyl ester
L12639.30
L12639.14
L12639.0B
L12639.30EA
263
PLN
L12639.30
L12639.14
L12639.0B
Cytrynian trietylu ≥99%
Cytrynian trietylu
Purity: 99%
CAS No.: 77-93-0
Molecular Formula: C12H20O7
Formula Weight: 276.29
Flash Point: 176°(348°F)
Refractive Index: 1.4420
Melting Point: -55°
Boiling Point: 126-127°/1mm
Beilstein Reference: 1801199
Merck Reference: 14,2326
MDL No.: MFCD00009201
Formuła:
C₁₂H₂₀O₇ Temp. Wrzenia: 126…127 °C (1 mmHg) Temp. topnienia: –55 °C Gęstość: 1,137 Temp. Zapłonu: 176 °C (348 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00009201 Numer CAS: 77-93-0 Numer WE (dawny EINECS): 201-070-7 Klasyfikacja Merck : 14,2326 |