Drukuj
Cytrynian trietylu 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim: Triethyl 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate, Hydroxytricarballylic acid triethyl ester, Citric acid triethyl ester
375062500 375060010 375060025
ACRO375062500EA 147 PLN
ACRO375062500 ACRO375060010 ACRO375060025
Cytrynian trietylu 99%
Cytrynian trietylu
Formuła: C₁₂H₂₀O₇
Temp. Wrzenia: 294 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: –46 °C
Gęstość: 1,136 g/cm³
Temp. Zapłonu: 151 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00009201
Numer CAS: 77-93-0
Numer WE (dawny EINECS): 201-070-7
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4400 to 1.4430 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Color scale ≤50 APHA