Drukuj
Cytrynian tributylu for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: Citric acid tributyl ester, Hydroxytricarballylic acid tributyl ester, Tributyl 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20350.0100 8.20350.1000
8.20350.0100EA 165 PLN
8.20350.0100 8.20350.1000
Cytrynian tributylu for synthesis, Sigma-Aldrich®
Cytrynian tributylu
Formuła: C₁₈H₃₂O₇
Temp. Wrzenia: 390 °C (1013 hPa)
Gęstość: 0,9997 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00027217
Numer CAS: 77-94-1
Numer WE (dawny EINECS): 201-071-2
Klasyfikacja Merck : 13,01563
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point -20 °C
Molar Mass 360.44 g/mol
Boiling Point 169 - 171 °C (1 hPa)
Flash Point 184 °C
Refractive Index 1.443 (25 °C, 589 nm)
Density 1.04 g/cm3 (20 °C)