Cytrynian tributylu ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Purity: 99%
CAS No.: 77-94-1
Molecular Formula: C18H32O7
Formula Weight: 360.45
Flash Point: 157°(315°F)
Refractive Index: 1.4440
Odour: Weak
Melting Point: -20°
Boiling Point: 325°
Beilstein Reference: 1806072
Merck Reference: 14,1564
MDL No.: MFCD00027217
Formuła:
C₁₈H₃₂O₇ Temp. Wrzenia: 325 °C Temp. topnienia: –20 °C Gęstość: 1,040 Temp. Zapłonu: 157 °C (315 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00027217 Numer CAS: 77-94-1 Numer WE (dawny EINECS): 201-071-2 Klasyfikacja Merck : 14,1564 |