Drukuj
Cytrynian tributylu 99+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
421440010 421442500
ACRO421440010EA 1050 PLN
ACRO421440010 ACRO421442500
Cytrynian tributylu 99+%
Cytrynian tributylu
Formuła: C₁₈H₃₂O₇
Temp. Wrzenia: 325 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: –20 °C
Gęstość: 1,042 g/cm³
Temp. Zapłonu: 157 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00027217
Numer CAS: 77-94-1
Numer WE (dawny EINECS): 201-071-2
Klasyfikacja Merck : 13,01563
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4440 to 1.4460 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.3 % (K.F.)
GC ≥99.0 %
Color scale ≤50 APHA
Acidity ≤0.2 mg KOH/g