Drukuj
Szczawian dimetylu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
M-Clarity™ quality level = MQ100
135623-100G 135623-500G 135623-5G
SIAL135623-100GEA 206 PLN
SIAL135623-100G SIAL135623-500G SIAL135623-5G
Szczawian dimetylu, Sigma-Aldrich®
Szczawian dimetylu
Formuła: C₄H₆O₄
Temp. Wrzenia: 163 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 54 °C
Gęstość: 1,422 g/cm³ (15 °C)
Temp. Zapłonu: 62 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008442
Numer CAS: 553-90-2
Numer WE (dawny EINECS): 209-053-6
Jednostka: 3261
ADR: 8,III
Klasyfikacja Merck : 12,06181