Szczawian dimetylu ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A15359.0E
A15359.22
A15359.36
A15359.0EEA
2510
PLN
A15359.0E
A15359.22
A15359.36
Szczawian dimetylu ≥99%
Szczawian dimetylu
Purity: 99%
CAS No.: 553-90-2
Molecular Formula: C4H6O4
Formula Weight: 118.09
Flash Point: 75°(167°F)
Melting Point: 50-54°
Boiling Point: 162-163°
Beilstein Reference: 1071744
Merck Reference: 14,6106
MDL No.: MFCD00008442
Formuła:
C₄H₆O₄ Temp. Wrzenia: 162…163 °C Temp. topnienia: 50…54 °C Gęstość: 1,148 Temp. Zapłonu: 75 °C (167 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00008442 Numer CAS: 553-90-2 Numer WE (dawny EINECS): 209-053-6 Jednostka: 3261 ADR: 8,III Klasyfikacja Merck : 14,6106 |