Drukuj
Szczawian dimetylu 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
159271000 159275000
ACRO159271000EA 203 PLN
ACRO159271000 ACRO159275000
Szczawian dimetylu 99%
Szczawian dimetylu
Formuła: C₄H₆O₄
Temp. Wrzenia: 163 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 51…55 °C
Gęstość: 1,14 g/cm³
Temp. Zapłonu: 75 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008442
Numer CAS: 553-90-2
Numer WE (dawny EINECS): 209-053-6
ADR: 8,III
Klasyfikacja Merck : 12,06181
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Colorless to white Crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 51 to 55 °C
GC ≥98.5 %
UV at 280 nm A: ≤0.05
Titration ≥99.0 %
Chloride (Cl) ≤0.005 %
Sulfate (SO4) ≤0.005 %
Iron (Fe) ≤0.001 %
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm