Drukuj
Szczawian dietylu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
Synonim: Ester dietylowy kwasu szczawiowego
M-Clarity™ quality level = MQ100
75712-1L 75712-250ML
SIAL75712-1LEA 268 PLN
SIAL75712-1L SIAL75712-250ML
Szczawian dietylu, Sigma-Aldrich®
Szczawian dietylu
Formuła: C₆H₁₀O₄
MW: 146.14 g/mol
Temp. Wrzenia: 185.7
Temp. topnienia: –41 °C
Gęstość: 1.0785 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 76
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00009119
Numer CAS: 95-92-1
Numer WE (dawny EINECS): 202-464-1
Jednostka: 2525
ADR: 6.1 III
Klasyfikacja Merck : 13,03152