Drukuj
Szczawian dietylu do syntezy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.07059.0100 8.07059.0500 8.07059.1000 8.07059.9025
8.07059.0100EA 127 PLN
8.07059.0100 8.07059.0500 8.07059.1000 8.07059.9025
Szczawian dietylu do syntezy, Sigma-Aldrich®
Szczawian dietylu
Formuła: C₆H₁₀O₄
Temp. Wrzenia: 185,7 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –41 °C
Gęstość: 1,0785 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 76 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00009119
Numer CAS: 95-92-1
Numer WE (dawny EINECS): 202-464-1
Jednostka: 2525
ADR: 6.1,III
Klasyfikacja Merck : 13,03152
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility (20 °C) (slow decomposition)
Melting Point -41 °C
Molar Mass 146.14 g/mol
Boiling Point 185.7 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.27 hPa (20 °C)
Flash Point 75 °C
Refractive Index 1.4096 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 0.42 - 2.67 %(V)
Density 1.08 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 410 °C