Drukuj
Szczawian dietylu 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Ester dietylowy kwasu szczawiowego
159180010 159180025 159180250 159185000 159180100
ACRO159180010EA 301 PLN
ACRO159180010 ACRO159180025 ACRO159180250 ACRO159185000 ACRO159180100
Szczawian dietylu 99%
Szczawian dietylu
Formuła: C₆H₁₀O₄
MW: 146.14 g/mol
Temp. Wrzenia: 185 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: –41 °C
Gęstość: 1.07 g/cm³
Temp. Zapłonu: 76 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00009119
Numer CAS: 95-92-1
Numer WE (dawny EINECS): 202-464-1
Jednostka: 2525
ADR: 6.1 III
Klasyfikacja Merck : 13,03152
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4085 to 1.4105 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.05 %
Density (20°C) 1.078 to 1.082 kg/l
GC ≥98.5 %
Color scale ≤15 APHA
Acidity ≤0.01 % (as oxalic acid)
Iron (Fe) ≤0.0005 %
Magnesium (Mg) ≤0.001 %
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm