Pimelinian dimetylowy ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
Dimethyl heptanedioate, 1,7-Heptanedioic acid dimethyl ester, Pimelic acid dimethyl ester
B22026.06
B22026.14
B22026.22
B22026.06EA
325
PLN
B22026.06
B22026.14
B22026.22
Pimelinian dimetylowy ≥98%
Pimelinian dimetylowy
Purity: 99%
CAS No.: 1732-08-7
Molecular Formula: C9H16O4
Formula Weight: 188.23
Flash Point:
Formuła:
C₉H₁₆O₄ MW: 188.22 g/mol Temp. Wrzenia: 121…122 °C (11 mmHg) Temp. topnienia: –18.7 °C Gęstość: 1.041 Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00008470 Numer CAS: 1732-08-7 Numer WE (dawny EINECS): 217-057-4 |