Drukuj
adypinian dietylu ≥99%, ReagentPlus®, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
245720-100G 245720-500G
SIAL245720-100GEA 303 PLN
SIAL245720-100G SIAL245720-500G
adypinian dietylu ≥99%, ReagentPlus®, Sigma-Aldrich®
adypinian dietylu
Formuła: C₁₀H₁₈O₄
Temp. Wrzenia: 251 °C (lit.)
Temp. topnienia: –20…–19 °C (lit.)
Gęstość: 1,009 g/mL (25 °C) (lit.)
Temp. Zapłonu: 113 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00009215
Numer CAS: 141-28-6
Numer WE (dawny EINECS): 205-477-0
Klasyfikacja Merck : 13,00163