Drukuj
Adypinian dimetylu do syntezy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.00097.0250 8.00097.1000
8.00097.0250EA 158 PLN
8.00097.0250 8.00097.1000
Adypinian dimetylu do syntezy, Sigma-Aldrich®
Adypinian dimetylu
Formuła: C₈H₁₄O₄
Temp. Wrzenia: ∼229 °C (1013 hPa)
Gęstość: 1,06 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 107 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008469
Numer CAS: 627-93-0
Numer WE (dawny EINECS): 211-020-6
Klasyfikacja Merck : 13,00163
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility  - 1 g/l (20 °C)
Melting Point 8 - 11 °C
Molar Mass 174.19 g/mol
Boiling Point 215 - 225 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.06 hPa (20 °C)
Flash Point 107 °C
Refractive Index 1.4285 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 0.81 - 8.1 %(V)
Density 1.06 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 360 °C
Viscosity kinematic 2.5 mm2/s (25 °C)
Synonyms Dimethyl hexanedioate, Adipic acid dimethyl ester
Hill Formula C8H14O4