Adypinian dimetylu ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Purity: 99%
CAS No.: 627-93-0
Molecular Formula: CH3O2C(CH2)4CO2CH3
Formula Weight: 174.20
Flash Point: 107°(224°F)
Refractive Index: 1.4280
Melting Point: 8°
Boiling Point: 109-110°/14mm
Beilstein Reference: 1707443
Merck Reference: 14,162
MDL No.: MFCD00008469
Formuła:
C₈H₁₄O₄ Temp. Wrzenia: 109…110 °C (14 mmHg) Temp. topnienia: 8 °C Gęstość: 1,063 Temp. Zapłonu: 107 °C (224 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00008469 Numer CAS: 627-93-0 Numer WE (dawny EINECS): 211-020-6 Klasyfikacja Merck : 14,162 |