Adypinian dimetylu 99+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
181311000
181315000
ACRO181311000EA
112
PLN
ACRO181311000
ACRO181315000
Adypinian dimetylu 99+%
Adypinian dimetylu
Formuła:
C₈H₁₄O₄ Temp. Wrzenia: 109…110 °C (14 mmHg) Temp. topnienia: 8 °C Gęstość: 1,06 g/cm³ Temp. Zapłonu: 107 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00008469 Numer CAS: 627-93-0 Numer WE (dawny EINECS): 211-020-6 Klasyfikacja Merck : 13,00163 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance | Clear liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4270 to 1.4290 (20°C, 589 nm) |
Water | ≤0.1 % (K.F.) |
GC | ≥99.0 % |
Color scale | ≤20 APHA |
Acidity | ≤0.01 % (as adipic acid) |