adypinian dietylu ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Purity: 99%
CAS No.: 141-28-6
Molecular Formula: C10H18O4
Formula Weight: 202.25
Flash Point:
Formuła:
C₁₀H₁₈O₄ Temp. Wrzenia: 250…252 °C Temp. topnienia: –20 °C Gęstość: 1,008 Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00009215 Numer CAS: 141-28-6 Numer WE (dawny EINECS): 205-477-0 Klasyfikacja Merck : 14,162 |