Drukuj
adypinian dietylu 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
407171000 407175000
ACRO407171000EA 156 PLN
ACRO407171000 ACRO407175000
adypinian dietylu 99%
adypinian dietylu
Formuła: C₁₀H₁₈O₄
Temp. Wrzenia: 132 °C (15 mmHg)
Temp. topnienia: –18 °C
Gęstość: 1 g/cm³
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00009215
Numer CAS: 141-28-6
Numer WE (dawny EINECS): 205-477-0
Klasyfikacja Merck : 13,00163
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4260 to 1.4280 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %