Glutaran dimetylu ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Purity: 98%
CAS No.: 1119-40-0
Molecular Formula: C7H12O4
Formula Weight: 160.17
Flash Point: 103°(217°F)
Refractive Index: 1.4240
Melting Point: -37°
Boiling Point: 213-215°
Beilstein Reference: 1771444
Merck Reference: 14,4473
MDL No.: MFCD00008468
Formuła:
C₇H₁₂O₄ Temp. Wrzenia: 213…215 °C Temp. topnienia: –37 °C Gęstość: 1,087 Temp. Zapłonu: 103 °C (217 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00008468 Numer CAS: 1119-40-0 Numer WE (dawny EINECS): 214-277-2 Klasyfikacja Merck : 14,4473 |