Drukuj
Glutaran dimetylu 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
116231000 116235000
ACRO116231000EA 211 PLN
ACRO116231000 ACRO116235000
Glutaran dimetylu 98%
Glutaran dimetylu
Formuła: C₇H₁₂O₄
Temp. Wrzenia: 211 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –37 °C
Gęstość: 1,087 g/cm³
Temp. Zapłonu: 103 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008468
Numer CAS: 1119-40-0
Numer WE (dawny EINECS): 214-277-2
Klasyfikacja Merck : 13,04486
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4236 to 1.4256 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Sulfate (SO4) ≤0.005 %
Iron (Fe) ≤5 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm
Insoluble matter ≤0.005 %