Drukuj
Bursztynian dimetylu do syntezy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20150.0250 8.20150.1000 8.20150.9020
8.20150.0250EA 201 PLN
8.20150.0250 8.20150.1000 8.20150.9020
Bursztynian dimetylu do syntezy, Sigma-Aldrich®
Bursztynian dimetylu
Formuła: C₆H₁₀O₄
Temp. Wrzenia: 200 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 18…19 °C
Gęstość: 1,117 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008466
Numer CAS: 106-65-0
Numer WE (dawny EINECS): 203-419-9
Klasyfikacja Merck : 12,09038
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility 75 g/l (20 °C)
Melting Point 18 - 19 °C
Molar Mass 146.14 g/mol
Boiling Point 196 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.2 hPa (20 °C)
Flash Point 94 °C
Refractive Index 1.419 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 1.0 - 8.5 %(V)
Density 1.12 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 365 °C