Bursztynian dimetylu ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
DBE-4 dibasic ester, Succinic acid dimethyl ester, 1,4-Butanedioic acid dimethyl ester
A12565.0B
A12565.22
A12565.30
A12565.0BEA
883
PLN
A12565.0B
A12565.22
A12565.30
Bursztynian dimetylu ≥98%
Bursztynian dimetylu
Purity: 98+%
CAS No.: 106-65-0
Molecular Formula: C6H10O4
Formula Weight: 146.14
Flash Point: 85°(185°F)
Refractive Index: 1.4190
Melting Point: 18-19°
Boiling Point: 196°
Beilstein Reference: 956776
Merck Reference: 14,8869
MDL No.: MFCD00008466
Formuła:
C₆H₁₀O₄ MW: 146.14 g/mol Temp. Wrzenia: 196 °C Temp. topnienia: 18…19 °C Gęstość: 1.119 Temp. Zapłonu: 85 °C (185 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00008466 Numer CAS: 106-65-0 Numer WE (dawny EINECS): 203-419-9 Klasyfikacja Merck : 12,09038 |