Drukuj
Bursztynian dimetylu 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
150731000 150735000
ACRO150731000EA 125 PLN
ACRO150731000 ACRO150735000
Bursztynian dimetylu 99%
Bursztynian dimetylu
Formuła: C₆H₁₀O₄
Temp. Wrzenia: 200 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 18…19 °C
Gęstość: 1,11 g/cm³
Temp. Zapłonu: 85 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008466
Numer CAS: 106-65-0
Numer WE (dawny EINECS): 203-419-9
Klasyfikacja Merck : 12,09038
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4180 to 1.4210 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Color scale ≤25 APHA