Drukuj
Bursztynian dietylu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: Succinic acid diethyl ester, 1,4-Butanedioic acid diethyl ester
M-Clarity™ quality level = MQ300
W237701-10KG-K W237701-1KG-K W237701-25KG-K W237701-5KG-K
SIALW237701-10KG-KEA 1830 PLN
SIALW237701-10KG-K SIALW237701-1KG-K SIALW237701-25KG-K SIALW237701-5KG-K
Bursztynian dietylu, Sigma-Aldrich®
Bursztynian dietylu
Formuła: C₈H₁₄O₄
MW: 174.2 g/mol
Temp. Wrzenia: 217
Temp. topnienia: –19 °C
Gęstość: 1.04 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 80
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00009208
Numer CAS: 123-25-1
Numer WE (dawny EINECS): 204-612-0
Klasyfikacja Merck : 12,09038