Drukuj
Bursztynian dietylu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
112402-1KG 112402-250G
SIAL112402-1KGEA 605 PLN
SIAL112402-1KG SIAL112402-250G
Bursztynian dietylu, Sigma-Aldrich®
Bursztynian dietylu
Formuła: C₈H₁₄O₄
Temp. Wrzenia: 217 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –19 °C
Gęstość: 1,04 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 80 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00009208
Numer CAS: 123-25-1
Numer WE (dawny EINECS): 204-612-0
Klasyfikacja Merck : 12,09038