Drukuj
Bursztynian dietylu for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: Succinic acid diethyl ester, 1,4-Butanedioic acid diethyl ester
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.00680.0005 8.00680.0250 8.00680.1000 8.00680.9026 8.00680.9200
8.00680.0005EA 106 PLN
8.00680.0005 8.00680.0250 8.00680.1000 8.00680.9026 8.00680.9200
Bursztynian dietylu for synthesis, Sigma-Aldrich®
Bursztynian dietylu
Formuła: C₈H₁₄O₄
MW: 174.2 g/mol
Temp. Wrzenia: 217
Temp. topnienia: –19 °C
Gęstość: 1.04 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 80
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00009208
Numer CAS: 123-25-1
Numer WE (dawny EINECS): 204-612-0
Klasyfikacja Merck : 12,09038
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility 2.00 g/l (25 °C)
Melting Point -20 °C
Molar Mass 174.19 g/mol
Boiling Point 215 - 217 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 1.33 hPa (55 °C)
Flash Point 80 °C
Refractive Index 1.42 (20 °C, 589 nm)
Density 1.04 g/cm3 (20 °C)