Bursztynian dietylu ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
|
Synonim:
Succinic acid diethyl ester, 1,4-Butanedioic acid diethyl ester
A15777.0C
A15777.22
A15777.36
A15777.0CEA
3250
PLN
A15777.0C
A15777.22
A15777.36
Bursztynian dietylu ≥98%
Bursztynian dietylu
Purity: 98%
CAS No.: 123-25-1
Molecular Formula: C8H14O4
Formula Weight: 174.20
Flash Point: 90°(194°F)
Refractive Index: 1.4200
Melting Point: -21°
Boiling Point: 216-218°
Beilstein Reference: 907645
Merck Reference: 14,8869
MDL No.: MFCD00009208
Formuła:
C₈H₁₄O₄ MW: 174.2 g/mol Temp. Wrzenia: 216…218 °C Temp. topnienia: –21 °C Gęstość: 1.043 Temp. Zapłonu: 90 °C (194 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00009208 Numer CAS: 123-25-1 Numer WE (dawny EINECS): 204-612-0 Klasyfikacja Merck : 12,09038 |