Drukuj
Bursztynian dietylu 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
150540010 150540051 150540250
ACRO150540010EA 358 PLN
ACRO150540010 ACRO150540051 ACRO150540250
Bursztynian dietylu 98%
Bursztynian dietylu
Formuła: C₈H₁₄O₄
Temp. Wrzenia: 217 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: –20 °C
Gęstość: 1,04 g/cm³
Temp. Zapłonu: 90 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00009208
Numer CAS: 123-25-1
Numer WE (dawny EINECS): 204-612-0
Klasyfikacja Merck : 12,09038
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4180 to 1.4220 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %