Malonian dimetylu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
63380-1L
63380-250ML
SIAL63380-1LEA
461
PLN
SIAL63380-1L
SIAL63380-250ML
Malonian dimetylu, Sigma-Aldrich®
Malonian dimetylu
Formuła:
C₅H₈O₄ Temp. Wrzenia: 181 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: –62 °C Gęstość: 1,15 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00008460 Numer CAS: 108-59-8 Numer WE (dawny EINECS): 203-597-8 Klasyfikacja Merck : 12,06169 |